Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
42030.KN 42030.KP
42030.KNEA 72.5 EUR
42030.KN 42030.KP
Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321