Magnesium acrylate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42002.06 42002.14 42002.22
42002.06EA 30.1 EUR
42002.06 42002.14 42002.22
Magnesium acrylate
Magnesium acrylate
CAS No.: 5698-98-6 Molecular Formula: C6H6MgO4 Formula Weight: 166.42 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00068285
Formel: C₆H₆MgO₄
Molekulargewicht: 166.415 g/mol
Schmelzpunkt: >220 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068285
CAS-Nummer: 5698-98-6
EINECS: 227-177-9