1-[Dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]-1H-imidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
41462.03 41462.06 41462.14
41462.03EA 64.1 EUR
41462.03 41462.06 41462.14
1-[Dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]-1H-imidazol ≥97%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 54925-64-3 Molecular Formula: C9H18N2Si Formula Weight: 182.34 Flash Point: 99°(210°F) Physical Form: Liquid Density: 0.94 Refractive Index: 1.4805 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 247-250° MDL No.: MFCD00011682
Formel: C₉H₁₈N₂Si
Siedepunkt: 247…250 °C
Dichte: 0.94
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011682
CAS-Nummer: 54925-64-3
EINECS: 259-398-1