Octadecylamine hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41378.06
41378.14
41378.06EA
47.3
EUR
41378.06
41378.14
Octadecylamine hydrochloride
Octadecylamine hydrochloride
CAS No.: 1838-08-0
Molecular Formula: CH3(CH2)17NH2.HCl
Formula Weight: 305.97
Physical Form: Powder
Melting Point: 160°
MDL No.: MFCD00042018
Formel:
C₁₈H₃₉N Schmelzpunkt: 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042018 CAS-Nummer: 1838-08-0 EINECS: 217-410-2 |