Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, niedriges molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41241.14
41241.22
41241.36
41241.14EA
23.3
EUR
41241.14
41241.22
41241.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, niedriges molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formel:
[-CH₂CH(OH)-]n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081922 CAS-Nummer: 9002-89-5 |