Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, niedriges molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41238.14
41238.22
41238.36
41238.14EA
24.2
EUR
41238.14
41238.22
41238.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, niedriges molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formel:
[-CH₂CH(OH)-]n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081922 CAS-Nummer: 9002-89-5 |