Amberlite® IRN-150 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Styrene-DVB
40992.36 40992.A3 40992.A9
40992.36EA 72.1 EUR
40992.36 40992.A3 40992.A9
Amberlite® IRN-150 Ionenaustauscher
Amberlite® IRN-150
Molecular Formula: Styrene-DVB Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145822
Applications: Water treatment and purification
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145822
CAS-Nummer: 79956-14-2
Merck Index: 14,382