Hastelloy C® Legierung, Gewebe 100 mesh woven from wire 0.102 mm (0.004in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40940.FL
40940.GT
40940.HB
40940.FLEA
56.3
EUR
40940.FL
40940.GT
40940.HB
Hastelloy C® Legierung, Gewebe 100 mesh woven from wire 0.102 mm (0.004in)
Hastelloy C® alloy
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00801065