Neodymium(III) perchlorate 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perchloric acid neodymium salt hexahydrate
40568.NB
40568.ND
40568.NBEA
91
EUR
40568.NB
40568.ND
Neodymium(III) perchlorate 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 17522-69-9
Molecular Formula: Nd(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 550.68 (442.59anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: UN3211
MDL No.: MFCD00198195
Formel:
Nd(ClO₄)₃·6H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00198195 CAS-Nummer: 17522-69-9 EINECS: 236-821-8 UN-Nummer: 3211 ADR: 5.1,II |