Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99,95%, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40399.03 40399.06
40399.03EA 88.6 EUR
40399.03 40399.06
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99,95%, Premion®
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis)
Purity: 99.95% CAS No.: 23013-82-3 Molecular Formula: K2RuCl6 Formula Weight: 391.99 Physical Form: Cystalline Powder MDL No.: MFCD00050159
Formel: K₂RuCl₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050159
CAS-Nummer: 23013-82-3
EINECS: 245-381-6