Kieselgel, Granulat ACS -4+10 Mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40381.22 40381.36 40381.A4
40381.22EA 58.7 EUR
40381.22 40381.36 40381.A4
Kieselgel, Granulat ACS -4+10 Mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -4+10 Mesh Granules Sensitivity: Hygroscopic pH: 6.0 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8490