Palladium 5% auf Strontiumcarbonat, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39819.04 39819.09 39819.18
39819.04EA 58.3 EUR
39819.04 39819.09 39819.18
Palladium 5% auf Strontiumcarbonat, Pulver, reduziert
Palladium
Formel: Pd
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192595
CAS-Nummer: 7440-05-3