Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39634.22 39634.36
39634.22EA 101 EUR
39634.22 39634.36
Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Nickel(II) citrate hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 6018-92-4 Molecular Formula: Ni3(C6H5O7)2.xH2O Formula Weight: 554.33(anhy) Physical Form: Powder UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00054366
Formel: Ni₃(C₆H₅O₇)₂·xH₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054366
CAS-Nummer: 6018-92-4
EINECS: 227-873-2
ADR: 9,III