Nickel(II) phthalocyanine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39453.06 39453.14
39453.06EA 64.7 EUR
39453.06 39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8 Molecular Formula: Ni(C32H16N8) Formula Weight: 571.24 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00041954
Formel: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041954
CAS-Nummer: 14055-02-8
EINECS: 237-893-3