Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39402.02 39402.04
39402.02EA 207 EUR
39402.02 39402.04
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron
Purity: 98% CAS No.: 12093-05-9 Molecular Formula: C11H8FeO3 Formula Weight: 244.03 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Red-brown Melting Point: 93-95° UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00001755
Formel: C₁₁H₈FeO₃
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001755
CAS-Nummer: 12093-05-9
ADR: 6.1,II