Eisen(II)-phthalocyanin ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39262.03 39262.06
39262.03EA 47.9 EUR
39262.03 39262.06
Eisen(II)-phthalocyanin ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96% CAS No.: 132-16-1 Molecular Formula: C32H16FeN8 Formula Weight: 568.38 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00015953
Formel: C₃₂H₁₆FeN₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015953
CAS-Nummer: 132-16-1
EINECS: 205-047-2