Platin 5% auf Aluminiumoxid, Paste 5R94
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
38318.14
38318.06
38318.14EA
400
EUR
38318.14
38318.06
Platin 5% auf Aluminiumoxid, Paste 5R94
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 |