Platin 3% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
38316.14
38316.06
38316.14EA
297
EUR
38316.14
38316.06
Platin 3% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
MDL No.: MFCD00011179
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel:
Pt Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...