Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38309.06 38309.14 38309.22
38309.06EA 371 EUR
38309.06 38309.14 38309.22
Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel: Pd
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3