Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99,7%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
36758.06
36758.14
36758.22
36758.06EA
86.3
EUR
36758.06
36758.14
36758.22
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99,7%
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Purity: 99.7%
CAS No.: 12758-40-6
Molecular Formula: C6H10Ge2O7
Formula Weight: 339.25
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
MDL No.: MFCD00049319
Formel:
C₆H₁₀Ge₂O₇ Schmelzpunkt: 320 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049319 CAS-Nummer: 12758-40-6 EINECS: 235-800-0 |