Gallium(III) isopropoxide (Gemisch aus Oligomeren) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
36583.03 36583.06
36583.03EA 116 EUR
36583.03 36583.06
Gallium(III) isopropoxide (Gemisch aus Oligomeren) ≥99%
Gallium(III) isopropoxide
Purity: 99% CAS No.: 4452-61-3 Molecular Formula: C9H21GaO3 Formula Weight: 246.98 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.35 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Melting Point: 72° Boiling Point: dec. UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00144389
Formel: C₉H₂₁GaO₃
Siedepunkt: 120 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 1.35
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144389
CAS-Nummer: 4452-61-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III