Potassium bromate/Potassium bromide 0.1 N Standardisierte Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
35593.K2
35593.K7
35593.K2EA
94.8
EUR
35593.K2
35593.K7
Potassium bromate/Potassium bromide 0.1 N Standardisierte Lösung
Potassium bromate/Potassium bromide
Molecular Formula: KBrO3/KBr
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011359