Aluminiumoxid aktiviert neutral Brockmann Grade I 58 angstroms
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11502.A7
11502.30
11502.A7EA
357
EUR
11502.A7
11502.30
Aluminiumoxid aktiviert neutral Brockmann Grade I 58 angstroms
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH-Nummer: 01-2119529248-35 Merck Index: 14,356 |