Calcium tetrafluoroborate hydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
30131.14 30131.22
30131.14EA 198 EUR
30131.14 30131.22
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS No.: 15978-68-4 Molecular Formula: Ca(BF4)2.xH2O Formula Weight: 213.68(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00015972
Formel: Ca(BF₄)₂·xH₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015972
CAS-Nummer: 13814-93-2
EINECS: 237-485-5
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II