Sodium metatungstate monohydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
22534.18 22534.30 22534.56
22534.18EA 91.3 EUR
22534.18 22534.30 22534.56
Sodium metatungstate monohydrate
Sodium metatungstate monohydrate
CAS No.: 12141-67-2 Molecular Formula: Na6O39W12.H2O Formula Weight: 2986.13 (2968.12anhy) Physical Form: Powder Density: 5.47 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00061466
Formel: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
Dichte: 5,47
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061466
CAS-Nummer: 12141-67-2
EINECS: 412-770-9