Zink-Dinatrium-EDTA Hydrat, Hyrdrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Zinc Salt, Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt
22426.14 22426.22 22426.36
22426.14EA 44.6 EUR
22426.14 22426.22 22426.36
Zink-Dinatrium-EDTA Hydrat, Hyrdrat
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
CAS No.: 39208-16-7 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2Zn.xH2O Formula Weight: 399.50(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00135187
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135187
CAS-Nummer: 14025-21-9
EINECS: 237-865-0