Lead(II) zirconate ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 1% Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14682.22
14682.36
14682.22EA
235
EUR
14682.22
14682.36
Lead(II) zirconate ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 1% Hf)
Lead(II) zirconate
Purity: 99.7%
CAS No.: 12060-01-4
Molecular Formula: PbZrO3
Formula Weight: 346.42
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.0
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00016275
Formel:
O₃PbZr Dichte: 7,0 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016275 CAS-Nummer: 12060-01-4 EINECS: 235-039-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |