Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14574.09
14574.18
14574.09EA
99.6
EUR
14574.09
14574.18
Ytterbium(III) carbonate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Yb2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 526.11(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00050146
Formel:
3(CO₃)·Yb₂·xH₂O Schmelzpunkt: Dec. Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00050146 CAS-Nummer: 5895-52-3 EINECS: 227-585-7 |