Yttrium aluminum ≤1% ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Klumpen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12949.14
12949.22
12949.14EA
144
EUR
12949.14
12949.22
Yttrium aluminum ≤1% ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Klumpen
Yttrium aluminum
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Al; 87:12 wt%
MDL No.: MFCD01074900