Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12212.03
12212.06
12212.03EA
329
EUR
12212.03
12212.06
Iridium(III) bromide hydrate (≥35,9% Ir)
Iridium(III) bromide hydrate
Molecular Formula: IrBr3.xH2O
Formula Weight: 431.91(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100° -3H2O
MDL No.: MFCD00049466
Formel:
IrBr₃·xH₂O Schmelzpunkt: 100 °C (-3H₂O) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049466 EINECS: 233-174-3 |