Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11805.03 11805.06
11805.03EA 90.7 EUR
11805.03 11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), wasserfrei
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6 Molecular Formula: RuI3 Formula Weight: 481.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 590° dec. MDL No.: MFCD00016316
Formel: I₃Ru
Schmelzpunkt: 590 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016316
CAS-Nummer: 13896-65-6
EINECS: 237-664-8