Palladium 5% auf Gamma-Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11713.06
11713.14
11713.22
11713.06EA
92.7
EUR
11713.06
11713.14
11713.22
Palladium 5% auf Gamma-Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613602
Formel:
Pd Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |