Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250°dec.
MDL No.: MFCD00149947
Formel:
Cl₂H₁₄N₄OPt Schmelzpunkt: 250 °C, (Zersetzung) Dichte: 2,74 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149947 CAS-Nummer: 13933-33-0 EINECS: 237-706-5 |