Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10544.03 10544.06
10544.03EA 209 EUR
10544.03 10544.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98%
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
CAS No.: 13933-33-0 Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O Formula Weight: 352.13 (334.11anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.74 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to cream Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00149947
Formel: Cl₂H₁₄N₄OPt
Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,74
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149947
CAS-Nummer: 13933-33-0
EINECS: 237-706-5