Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium
10496.03 10496.06
10496.03EA 195 EUR
10496.03 10496.06
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II) (44,8% Pd)
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
CAS No.: 15020-99-2 Molecular Formula: PdCl2(H2NCH2CH2NH2) Formula Weight: 237.41 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00044991
Formel: PdCl₂(H₂NCH₂CH₂NH₂)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044991
CAS-Nummer: 15020-99-2