Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II), Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) polymer
10494.03
10494.06
10494.03EA
125
EUR
10494.03
10494.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
CAS No.: 50982-12-2
Molecular Formula: [RuCl2(C8H12)]n
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00171304
Formel:
[RuCl₂(C₈H₁₂)]n Schmelzpunkt: 200 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00171304 CAS-Nummer: 50982-12-2 |