Testsätze, Calcium-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14815.0001 1.00858.0001 1.00049.0001
1.14815.0001EA 261 EUR
1.14815.0001 1.00858.0001 1.00049.0001
Testsätze, Calcium-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant®-Testkits können mit der Prove-Reihe von Spektralphotometern und Nova 60/60A-Instrumenten verwendet werden. Tests können nicht nur auf Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch auf Photometern und Spektralphotometern anderer Anbieter verwendet werden (Programmierungsdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant®-Zelltestkits.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Für die meisten Testparameter sind alle für die Analyse notwendigen Reagenzien in den Zellen enthalten
  • Das Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen während Lagerung und Transport
  • Der Barcode auf den Zellen stellt sicher, dass die richtige Analysemethode ausgewählt wird - wodurch Fehler vermieden und Rüstzeiten verkürzt werden
Spectroquant® Reagenzien-Testkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige, einfach zu verwendende Reagenziengemische
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der folgenden Tabelle angegebene Bereich bezieht sich auf die Prove- und NOVA-Instrumente. Bei einigen Testkits kann der für die Spectroquant® Multy- und Move 100-Instrumente verfügbare Messbereich reduziert sein.