Immersionsöl
Lieferant: ZEISS
4338029010000 4449640000000
630-0340EA 50.4 EUR
630-0340 ZEIS4449640000000
Immersionsöl
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Immersionsöl 518 F Öler 20 ml nach ISO 8036-1/2.
  • Halogenfrei
  • Fluoreszenzfrei
Zertifizierungen: ISO 8036-1/2