Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.00614.0001 1.14542.0001 1.14556.0001 1.14563.0001 1.14764.0001 1.14773.0001 1.14942.0001 1.09713.0001 1.09713.0002
1.00614.0001EA 144 EUR
1.00614.0001 1.14542.0001 1.14556.0001 1.14563.0001 1.14764.0001 1.14773.0001 1.14942.0001 1.09713.0001 1.09713.0002
Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant®-Testkits können mit den Prove-Spektralphotometern und Nova 60/60A-Instrumenten verwendet werden. Tests können nicht nur auf Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch auf Photometern und Spektralphotometern anderer Anbieter verwendet werden (Details zur Programmierung auf Anfrage). Spectroquant® Küvettentestkits.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
ISO 23696-1: Water Quality — Determination of Nitrate in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This part specifies the nitrate determination using the Dimethyl phenol (DMP) reaction.
• Citation Forms: The primary citation form is NO₃-N, with NO₃⁻ as an alternative.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00614, 1.14563, and 1.14764 align with this norm, employing the DMP method.