VWR® Chemikalienbeständige Overalls
Lieferant: VWR Collection
113-8379EA 171 EUR
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Chemikalienbeständige Overalls
Einweg-Kleidung
Diese robusten und dennoch leichten Overalls sind aus einem optimierten, ungewebten PE-Stoff gefertigt. Die weichere Haptik und die offene Struktur bieten einen guten Barriereschutz der Typen 5 und 6 und bleiben sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig.
  • Zweiteilige Kapuze, Reißverschluss mit Klappabdeckung
  • Gummizug an den Ärmeln und Hosenbeinen, Gesicht und Taille (eingenäht)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-1) - auf der Außenseite
  • Abgesteppte Außennähte in gelb für visuelle Identifizierung und Differenzierung
  • Bietet Schutz vor radioaktiver Kontamination (EN 1073-2)
Farbe: Weiß
Gewicht: <180 g
Zertifizierungen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Typ 5/6, Kat. III.
Verpackung: Einzeln verpackt, 25 Stück in Kunststoff verpackt.