Behälter, Bijou, mit Schraubkappe, STERILIN®
Lieferant: Sterilin
129B 129A 129BBAC M00525
215-0329EA 332 EUR
215-0329 215-0328 216-2250 SLINM00525
Behälter, Bijou, mit Schraubkappe, STERILIN®
Probenbehälter Universalbehälter
Polystyrol, klar, mit PE-Schraubkappe.
  • Vorgefüllt mit Borsäure (0,09 g) verfügbar zur Konservierung von Urinproben
  • Zentrifugierbar bis 7200 xg
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Verfügbar mit Deckglas, ideal für die Arbeit mit Kulturen von intrazellulären Organismen (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsia etc.)
  • Nur für 'in vitro use'
Einwegbehälter, Bijou-Type, Plastik, mit oder ohne Ettikett verfügbar. Die Behälter sind ideal für kleinvolumige Proben geeignet.
Zertifizierungen: Leckgetestet in Übereinstimmung mit BS EN 14254 Annexe D. CE gekennzeichnet in Übereinstimmung mit der europäischen Direktive 98/79/EC.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904