VWR®, Spatel, T-Form, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
612-5498EA 182 EUR
612-5498 612-5499
VWR®, Spatel, T-Form, Standard Line
Schaber Zellschaber
Diese PS, steril T-förmige Spatel sind für das Verstreichen und Verteilen flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ausgelegt. Ihr Design sorgt dafür, dass gleichmäßiger Druck über die gesamte Länge der T-Kante beim Kontakt mit der Oberfläche ausgeübt wird.
  • Glatte Verteilungsoberfläche
  • Wird sterilisiert geliefert, so dass kein Abflammen oder Autoklavieren nötig ist.
  • Einzeln oder lose verpackt (5 Stück pro Beutel) erhältlich