Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, SK Grip, Demon Grip
Lieferant: U-Power
SG20066/38 SG20066/39 SG20066/40 SG20066/41 SG20066/42 SG20066/43 SG20066/44 SG20066/45 SG20066/46 SG20066/47
UPOWSG20066/38EA 77.9 EUR
UPOWSG20066/38 UPOWSG20066/39 UPOWSG20066/40 UPOWSG20066/41 UPOWSG20066/42 UPOWSG20066/43 UPOWSG20066/44 UPOWSG20066/45 UPOWSG20066/46 UPOWSG20066/47
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, SK Grip, Demon Grip
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Sicherheitsschuhe aus weichem Wildleder mit hoch atmungsaktiven Netzstoffeinsätzen und einer leichten, extrem flexiblen, rutschhemmenden U-Grip Sohle aus PU/PU.
  • Anatomisch geformte Polysoft Einlegesohle aus weichem PU, mit Taschen im Stützbereich des Fußes
  • PU/PU-Laufsohle mit 90°-Winkelblöcken und Stabilisierungskanälen auf mehreren Ebenen für eine extrem hohe Rutschfestigkeit; Anti-Twist Einsatz aus TPU für zusätzliche Unterstützung
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S1P, SRC