Sicherheitsstiefel, mit Reißverschluss, Rock & Roll, Siberian
Lieferant: U-Power
RR40754/47 RR40754/38 RR40754/39 RR40754/40 RR40754/41 RR40754/42 RR40754/43 RR40754/44 RR40754/45 RR40754/46
UPOWRR40754/47EA 93.9 EUR
UPOWRR40754/47 UPOWRR40754/38 UPOWRR40754/39 UPOWRR40754/40 UPOWRR40754/41 UPOWRR40754/42 UPOWRR40754/43 UPOWRR40754/44 UPOWRR40754/45 UPOWRR40754/46
Sicherheitsstiefel, mit Reißverschluss, Rock & Roll, Siberian
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Pull-up-Rauleder mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Komfortable, anatomisch geformte Einlegesohle Ergodry mit dualem PE/EVA-Stützsystem mit Textiloberfläche; antistatisch und antimykotisch behandelt
  • Warmes Pelzfutter
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, CI, SRC