n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
5177-45EA 882.47 EUR
5177-45 5177-25 5177-26
n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Acidity (as CH₃COOH) Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.005 %
Specific Gravity at 60°/60°F 0.68 - 0.72
Thiophene Passes Test
Appearance (clear, colorless, volatile liquid)