Isolator-Handschuhe, AlphaTec®, EPDM+
Lieferant: Ansell
85-602/11 85-600/9.5 85-600/11 85-601/9.5 85-601/11 85-602/9.5
112-4478EA 1710 EUR
112-4478 112-4475 112-4474 112-4477 112-4476 112-4479
Isolator-Handschuhe, AlphaTec®, EPDM+
Handschuhe
Diese Handschuhe aus weißem Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) mit schwarzem Futter zur Erkennung von Brüchen sind beständig gegen Wasserstoffperoxid-Lösungen und gängige Desinfektionschemikalien.
  • Hochwertiges Material, gemäß FDA CFR21 (für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen)
  • Bequem und gute Fingerbeweglichkeit mit ausgezeichnetem Tastgefühl
  • Beständig gegen Alterung durch Kontakt mit Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Temperaturbeständig bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: geeignet für die Entsorgung durch Verbrennung
Konzipiert für wiederholte Sterilisation im Autoklaven (bis zu 50 Mal), wodurch die Handschuhe seltener ersetzt werden müssen. Ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und Elektronik-Anwendungen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388 (3100A); Kat. III