VWR®, Spender für Verschlussfolie
Lieferant: VWR Collection
631-1137EA 97.4 EUR
631-1137 631-1138 631-1139
VWR®, Spender für Verschlussfolie
Spender für Verschlussfolien
ABS-Spender zum Aufbewahren, Abrollen und Schneiden von Parafilm™ Verschlussfolie, Klebebändern, Etiketten und Tough-Tags™.
  • Entwickelt mit einer integrierten Sicherheitsklinge
  • Folie wird mithilfe einer Schiebe-Schneidvorrichtung abgetrennt, sodass keine Gefahr für die Finger besteht
  • Für eine oder zwei 50 mm-Rollen (2"), oder eine 100 mm-Rolle (4")