Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Lieferant: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 2351 EUR
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Möbel Lagerschränke
Unterschränke mit Flügeltüren. Feuerwiderstand: 90 Minuten.
  • Sicherheitszugang zu allen Behältern, Schubladeninnenraum vollständig einsehbar
  • Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün)
  • Flexibel und mobil – Rollen mit Sockel optional erhältlich
  • Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (NW 50) an eine technische Abgasanlage
  • Komfortabel zu bedienende Türen, die sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen lassen
Zertifizierungen: EN 14727-Konformität (Labormöbel), GS-Zulassung, CE-Konformität. Ofengeprüft (Typprüfung) gemäß EN 14470-1
Lieferumfang: Lieferung ohne Innenausstattungspakete. Innenausstattungspakete müssen zusätzlich bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website oder wenden Sie sich an das Avantor-Verkaufsbüro. Lieferpreise auf Anfrage.