Die IC-Einhängethermostate bieten einen erweiterten Temperaturbereich zum Temperieren von Flüssigkeiten in offenen und abgedeckten Wasserbädern bis 200/250 °C. Das LED-/Grafik-TFT-Display zeigt alle relevanten Prozessparameter an. Die Geräte verfügen über Druck- und Drehknöpfe für eine intuitive Menüführung. IC-Einhängethermostate gewährleisten kurze Aufheizzeiten und eine Temperaturkonstanz von ±0,01/0,02 K (Basis-/Control-Modell). Beide Modelle verfügen über optische und akustische Sicherheitswarnungen, eine einstellbare Sicherheitsschaltung, eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe und sind für interne und externe Anwendungen geeignet.
- Ein Wireless Controller (WiCo) ermöglicht die sichere Bedienung der Control-Modelle aus bis zu 10 Metern Entfernung, z. B. vor einem geschlossenen Abzug (nur Control-Modell)
- Große, gut lesbare LED-Anzeigen für Pumpendrehzahl und Temperatur bei den Basisgeräten, Control-Modelle verfügen über ein TFT-Display für Temperatur, Pumpendrehzahl sowie Füllstand und Sicherheitstemperatur
- Die Control-Modelle verfügen über eine Timerfunktion: 0 bis 99 Std. 59 Min. und eine Multi-IO-Schnittstelle (Ein-/Ausgang) zum Anschluss und zur Steuerung von z. B. elektronischen Magnetventilen. Kühlschlange bereits im Lieferumfang enthalten
- USB/RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung, Dokumentation mit labworldsoft® und Online-Firmware-Updates sowie PT100-Schnittstelle für externe Temperaturregelung.
- Mit dem Steuerungsmodell kann der Anwender mit nur einer Taste von interner auf externe Temperaturregelung umschalten.
- Integrierte M16×1-Anschlüsse für externe Anwendungen.
Max. Durchfluss/max. Druck:
31 l/min, 610 mbar, (Druck), 450 mbar (Saugdruck)
* Niedrigere Betriebstemperaturen sind durch Anschluss an einen Kühler möglich.
Zertifizierungen: Gemäß DIN 12876. Sicherheitsklasse III, (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten. Geräte gemäß UL 61010-1 entwickelt.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferumfang: Lieferung mit Teleskop-Edelstahl-Bad-Brücke für den Anschluss an Wasserbäder mit unterschiedlichen Volumina. Beide Geräte verfügen über eine PT100-Schnittstelle für eine externe Temperaturregelung.
Bitte beachten