Isolator-Handschuhe, AlphaTec® CSM
Lieferant: Ansell
85-302/11 85-301/11 85-302/9.5 85-300/11 85-301/9.5 85-300/9.5 85-305/11 85-304/9.5 85-304/11 85-303/9.5 85-303/11 85-305/9.5
112-4972EA 798 EUR
112-4972 112-4970 112-4973 112-4968 112-4971 112-4969 112-4978 112-4977 112-4976 112-4975 112-4974 112-4979
Isolator-Handschuhe, AlphaTec® CSM
Handschuhe
Diese beidhändigen Isolierboxhandschuhe sind aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM) ohne Innenfutter gefertigt. Sie sind für eine hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt.
  • Weiches, flexibles Material für eine einfache Handhabung
  • Beständig gegen Alterung durch Kontakt mit Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Temperaturbeständig bis 120 °C
  • In Weiß zur besseren Erkennung von Kontaminationen
  • Schwere Ausführung mit erhöhter Stärke (0,6 mm) für zusätzliche Haltbarkeit
Ideal für pharmazeutische Anwendungen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 388 (3101A); Kat. III.